3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6367-1G PC6367-5G
APOSPC6367-1GEA 889 DKK
APOSPC6367-1G APOSPC6367-5G
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
3-[(3-Fluorophenyl)amino]propanoic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07784303
CAS-nummer: 885275-89-8