2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6353-1G PC6353-5G PC6353-25G
APOSPC6353-1GEA 371 DKK
APOSPC6353-1G APOSPC6353-5G APOSPC6353-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Smeltepunkt: 124…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026477
CAS-nummer: 1159512-62-5