2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6351-1G PC6351-5G PC6351-10G
APOSPC6351-1GEA 1440 DKK
APOSPC6351-1G APOSPC6351-5G APOSPC6351-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026475
CAS-nummer: 1159512-60-3
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III