[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6338-1G PC6338-500MG
APOSPC6338-1GEA 8810 DKK
APOSPC6338-1G APOSPC6338-500MG
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[5-[(4-Chlorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₀ClF₃N₂O₃S
Molekylvægt: 354.733 g/mol
Smeltepunkt: 103…105 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172660
CAS-nummer: 318469-34-0