2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6313-1G PC6313-5G PC6313-25G
APOSPC6313-1GEA 414 DKK
APOSPC6313-1G APOSPC6313-5G APOSPC6313-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 95%
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₅BrF₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026474
CAS-nummer: 1159512-59-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II