2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC6311-1G PC6311-5G
APOSPC6311-1GEA 523 DKK
APOSPC6311-1G APOSPC6311-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026473
CAS-nummer: 86256-43-1