2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6309-1G PC6309-5G
APOSPC6309-1GEA 698 DKK
APOSPC6309-1G APOSPC6309-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
2-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026472
CAS-nummer: 1159512-58-9