2,5-Difluorostyrene 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6275-1G PC6275-5G
APOSPC6275-1GEA 1750 DKK
APOSPC6275-1G APOSPC6275-5G
2,5-Difluorostyrene 99%
2,5-Difluorostyrene
Formel: C₈H₆F₂
Kogepunkt: 56 °C (30 mm Hg)
Massefylde: 1,1306 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00142841
CAS-nummer: 398-70-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III