2,4-Difluorostyrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6274-5G PC6274-1G PC6274-10G
APOSPC6274-5GEA 1180 DKK
APOSPC6274-5G APOSPC6274-1G APOSPC6274-10G
2,4-Difluorostyrene
2,4-Difluorostyrene
Formel: C₈H₆F₂
Kogepunkt: 60…62 °C (10 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00142824
CAS-nummer: 399-53-1
UN nummer: 1993
ADR: 3,III