(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (E)-2-(Trifluoromethyl)ethenyl benzyl ether, ({[(1E)-3,3,3-Trifluoroprop-1-en-1-yl]oxy}methyl)benzene
PC6259-25G PC6259-5G PC6259-1G
APOSPC6259-25GEA 6010 DKK
APOSPC6259-25G APOSPC6259-5G APOSPC6259-1G
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
(E)-2-(Trifluoromethyl)vinyl benzyl ether
Formel: C₁₀H₉F₃O
Molekylvægt: 202.173 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13193051
CAS-nummer: 932395-40-9
UN nummer: 1993
ADR: 3 III