4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-2-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
PC6251-1G PC6251-5G
APOSPC6251-1GEA 654 DKK
APOSPC6251-1G APOSPC6251-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone 98%
4-Bromo-2-fluorophenyl methyl sulphone
Formel: C₇H₆BrFO₂S
Smeltepunkt: 91…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855948
CAS-nummer: 648904-84-1