3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC6249-1G PC6249-5G PC6249-10G
APOSPC6249-1GEA 371 DKK
APOSPC6249-1G APOSPC6249-5G APOSPC6249-10G
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
3-Fluoro-4-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈FNO₂S
Molekylvægt: 189.207 g/mol
Smeltepunkt: 117…118.4 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09264555
CAS-nummer: 252561-34-5