2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Oxo-2-pheny-4,4,4-trifluorolbutanenitrile, α-(Trifluoroacetyl)benzeneacetonitrile
PC6223G-1G PC6223G-5G
APOSPC6223G-1GEA 305 DKK
APOSPC6223G-1G APOSPC6223G-5G
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile 97%
2-Phenyl-2-(trifluoroacetyl)acetonitrile
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Smeltepunkt: 85…87 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00077582
CAS-nummer: 492-16-0
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III