4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Cyano-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride, 4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone
PC6219-1G PC6219-5G
APOSPC6219-1GEA 3120 DKK
APOSPC6219-1G APOSPC6219-5G
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO₂S
Molekylvægt: 249.21 g/mol
Smeltepunkt: 171…172 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12196930
CAS-nummer: 904311-38-2