4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6195-1G PC6195-250MG PC6195-5G
APOSPC6195-1GEA 1440 DKK
APOSPC6195-1G APOSPC6195-250MG APOSPC6195-5G
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
4'-(Trifluoroacetyl)acetophenone
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12547944
CAS-nummer: 86988-49-0