4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6183-1G PC6183-5G
APOSPC6183-1GEA 861 DKK
APOSPC6183-1G APOSPC6183-5G
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Chloro-2-methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₆ClF₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09027451
CAS-nummer: 1211010-30-8