2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(Pentafluoroethyl)-1H-benzimidazole
PC6178-1G PC6178-5G
APOSPC6178-1GEA 1490 DKK
APOSPC6178-1G APOSPC6178-5G
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole 98%
2-Perfluoroethyl-1H-benzimidazole
Formel: C₉H₅F₅N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779575
CAS-nummer: 383-08-4