1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC6173E-1G PC6173E-25G PC6173E-5G
APOSPC6173E-1GEA 656 DKK
APOSPC6173E-1G APOSPC6173E-25G APOSPC6173E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctylmethyldimethoxysilane
Reagent for fluoroalkyl coating of inorganic(hydroxylic) surfaces
Formel: C₁₁H₁₃F₁₃O₂Si
Kogepunkt: 80 °C (9 mm Hg)
Massefylde: 1,434 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153260
CAS-nummer: 85857-17-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III