5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Amino-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl sulphone, 4-(Methylsulphonyl)-3-(trifluoromethyl)aniline
PC6125-1G PC6125-250MG PC6125-5G
APOSPC6125-1GEA 393 DKK
APOSPC6125-1G APOSPC6125-250MG APOSPC6125-5G
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
5-Amino-2-(methylsulphonyl)benzotrifluoride
Formel: C₈H₈F₃NO₂S
Molekylvægt: 239.215 g/mol
Smeltepunkt: 141…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12807191
CAS-nummer: 252561-92-5