1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Perfluoro-7-methyloctyl)ethanol
PC6120E-1G PC6120E-5G
APOSPC6120E-1GEA 881 DKK
APOSPC6120E-1G APOSPC6120E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol 98%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-9-methyldecan-1-ol
Formel: C₁₁H₅F₁₉O
Molekylvægt: 514.126 g/mol
Kogepunkt: 100 °C (7 mm Hg)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00198022
CAS-nummer: 31200-98-3