1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6086F-25G PC6086F-5G
APOSPC6086F-25GEA 6000 DKK
APOSPC6086F-25G APOSPC6086F-5G
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane 97%
1H,1H,1H,2H,2H-Perfluorooctane
Formel: C₈H₅F₁₃
Kogepunkt: 114…116 °C
Massefylde: 1,566 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236705
CAS-nummer: 80793-17-5