6H-Perfluorohex-1-ene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6085E-1G PC6085E-5G
APOSPC6085E-1GEA 1100 DKK
APOSPC6085E-1G APOSPC6085E-5G
6H-Perfluorohex-1-ene 97%
6H-Perfluorohex-1-ene
Formel: C₆HF₁₁
Kogepunkt: 74…75 °C (760 mm Hg)
Massefylde: 1,654 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00156093
CAS-nummer: 1767-94-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III