Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6054-1G PC6054-5G
APOSPC6054-1GEA 933 DKK
APOSPC6054-1G APOSPC6054-5G
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Ethyl 4-{[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoate
Formel: C₁₅H₁₂F₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05669605
CAS-nummer: 866154-36-1