2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6053-1G PC6053-5G
APOSPC6053-1GEA 545 DKK
APOSPC6053-1G APOSPC6053-5G
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
2-Phenoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₂H₈F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07692289
CAS-nummer: 105626-77-5