2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6047-25G PC6047-5G
APOSPC6047-25GEA 10200 DKK
APOSPC6047-25G APOSPC6047-5G
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
2H,3H,3H-Perfluorobut-1-ene
Formel: C₄H₃F₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12922835
CAS-nummer: 721946-08-3