3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC6031-10G PC6031-5G
APOSPC6031-10GEA 1780 DKK
APOSPC6031-10G APOSPC6031-5G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115914
CAS-nummer: 706786-41-6