1H-Perfluoroheptane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC6030-1G PC6030-5G PC6030-250MG
APOSPC6030-1GEA 578 DKK
APOSPC6030-1G APOSPC6030-5G APOSPC6030-250MG
1H-Perfluoroheptane 97%
1H-Perfluoroheptane
Formel: C₇HF₁₅
Kogepunkt: 96…97 °C
Massefylde: 1,725 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042108
CAS-nummer: 375-83-7