4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-5-(cyanomethyl)benzotrifluoride, 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl cyanide
PC6026-1G PC6026-5G
APOSPC6026-1GEA 985 DKK
APOSPC6026-1G APOSPC6026-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅BrF₃N
Molekylvægt: 264.042 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026483
CAS-nummer: 1159512-69-2
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III