4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-5-(bromomethyl)benzotrifluoride, 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
PC6025-5G PC6025-1G PC6025-250MG
APOSPC6025-5GEA 3050 DKK
APOSPC6025-5G APOSPC6025-1G APOSPC6025-250MG
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
Molekylvægt: 317.929 g/mol
Smeltepunkt: 52…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08059128
CAS-nummer: 1159512-68-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 III