Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC6017-1G
PC6017-5G
PC6017-25G
APOSPC6017-1GEA
110
DKK
APOSPC6017-1G
APOSPC6017-5G
APOSPC6017-25G
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈ClFO₂ Smeltepunkt: 39…40 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06204341 CAS-nummer: 137521-81-4 |