1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H,2H,1-Iodoperfluorooct-1-ene
PC5984-1G PC5984-250MG PC5984-5G
APOSPC5984-1GEA 1770 DKK
APOSPC5984-1G APOSPC5984-250MG APOSPC5984-5G
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
1H,2H-Perfluoro-1-iodooct-1-ene
Formel: C₈H₂F₁₃I
Molekylvægt: 471.985 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094337
CAS-nummer: 150223-14-6