(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5962-1G PC5962-250MG
APOSPC5962-1GEA 4910 DKK
APOSPC5962-1G APOSPC5962-250MG
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
(1S)-N-Methyl-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₁₀H₁₂F₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07779102
CAS-nummer: 1212332-00-7