4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(Difluoromethoxy)-4-ethynylbenzene
PC5954-1G PC5954-250MG
APOSPC5954-1GEA 4800 DKK
APOSPC5954-1G APOSPC5954-250MG
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 95%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094335
CAS-nummer: 519059-04-2