3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5953-1G PC5953-5G
APOSPC5953-1GEA 985 DKK
APOSPC5953-1G APOSPC5953-5G
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₆F₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094334
CAS-nummer: 519059-03-1