2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5937-1G PC5937-5G PC5937-25G
APOSPC5937-1GEA 414 DKK
APOSPC5937-1G APOSPC5937-5G APOSPC5937-25G
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094328
CAS-nummer: 518070-26-3
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III