2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5935-1G PC5935-5G PC5935-25G
APOSPC5935-1GEA 273 DKK
APOSPC5935-1G APOSPC5935-5G APOSPC5935-25G
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094326
CAS-nummer: 252004-38-9