4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5928-1G PC5928-25G PC5928-5G PC5928-10G
APOSPC5928-1GEA 295 DKK
APOSPC5928-1G APOSPC5928-25G APOSPC5928-5G APOSPC5928-10G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzonitrile 98%
Formel: C₈H₅BrFN
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03094323
CAS-nummer: 222978-03-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III