3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5922-5G PC5922-1G
APOSPC5922-5GEA 2510 DKK
APOSPC5922-5G APOSPC5922-1G
3-Fluoro-5-methylbenzamide 97%
3-Fluoro-5-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094319
CAS-nummer: 518070-23-0