3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5916-1G PC5916-5G PC5916-10G
APOSPC5916-1GEA 349 DKK
APOSPC5916-1G APOSPC5916-5G APOSPC5916-10G
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉FO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094314
CAS-nummer: 518070-20-7