2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC5897-25G PC5897-5G PC5897-1G
APOSPC5897-25GEA 4060 DKK
APOSPC5897-25G APOSPC5897-5G APOSPC5897-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel: C₈H₃ClF₄O₂
Molekylvægt: 242.555 g/mol
Kogepunkt: 191 °C
Massefylde: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115888
CAS-nummer: 886497-89-8
UN nummer: 3265
ADR: 8 II