4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5876-1G PC5876-25G PC5876-5G
APOSPC5876-1GEA 164 DKK
APOSPC5876-1G APOSPC5876-25G APOSPC5876-5G
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride 97%
4-(tert-Butoxy)benzotrifluoride
Formel: C₁₁H₁₃F₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09763645
CAS-nummer: 16222-44-9