α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-(2-Hydroxyprop-1-yl)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene, 1-(Perfluorophenyl)propan-2-ol
PC5861-1G PC5861-5G
APOSPC5861-1GEA 1120 DKK
APOSPC5861-1G APOSPC5861-5G
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol 97%
α-Methyl-2,3,4,5,6-pentafluorophenethyl alcohol
Formel: C₉H₇F₅O
Kogepunkt: 67…68 °C (5 mm Hg)
Smeltepunkt: 81…82 °C
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00086181
CAS-nummer: 1988-60-9