3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Chloro-3,5-bis(trifluoromethyl)aniline
PC5858-1G PC5858-5G
APOSPC5858-1GEA 950 DKK
APOSPC5858-1G APOSPC5858-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-4-chloroaniline
Formel: C₈H₄ClF₆N
Molekylvægt: 263.567 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09763619
CAS-nummer: 948014-37-7
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III