5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5845-250MG PC5845-100MG
APOSPC5845-250MGEA 426 DKK
APOSPC5845-250MG APOSPC5845-100MG
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
5-(Bromomethyl)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₅BrFN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11520696
CAS-nummer: 105827-74-5