2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5840-1G PC5840-5G
APOSPC5840-1GEA 763 DKK
APOSPC5840-1G APOSPC5840-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅F₄NO
Molekylvægt: 219.136 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115891
CAS-nummer: 886497-94-5