1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC5835-1G PC5835-5G
APOSPC5835-1GEA 1020 DKK
APOSPC5835-1G APOSPC5835-5G
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
1,5-(Dimethyl)perfluorocyclooctane
Formel: C₁₀H₆F₁₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026454
CAS-nummer: 948014-28-6