2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5826-1G PC5826-25G PC5826-5G
APOSPC5826-1GEA 779 DKK
APOSPC5826-1G APOSPC5826-25G APOSPC5826-5G
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2-(Iodomethyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Formel: C₄H₃F₆I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04038313
CAS-nummer: 883449-40-9