Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 8-(Heptafluoroisopropoxy)-1-iodoperfluorooctane
PC5802-1G PC5802-5G PC5802-250MG
APOSPC5802-1GEA 872 DKK
APOSPC5802-1G APOSPC5802-5G APOSPC5802-250MG
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Perfluoro(10,10-dimethyl-1-iodo-9-oxadecane)
Formel: C₁₁F₂₃IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09763607
CAS-nummer: 25080-19-7