2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC5797-1G PC5797-250MG
APOSPC5797-1GEA 2620 DKK
APOSPC5797-1G APOSPC5797-250MG
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
Smeltepunkt: 90…93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12026457
CAS-nummer: 1159512-46-5