Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,4,4,5,5-Pentafluoro-1,2,3-trichlorocyclopentene
PC5793-1G PC5793-5G
APOSPC5793-1GEA 1600 DKK
APOSPC5793-1G APOSPC5793-5G
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Perfluoro(1,2,3-trichlorocyclopent-1-ene)
Formel: C₅Cl₃F₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00039452
CAS-nummer: 3824-97-3